Learn More
S-Desmetil-S-(2-hidroxi-2-metilpropilo) Rosuvastatina Sódica, TRC
Código de producto. 30132821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132821 100 mg 100 miligramos
30011378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD291735100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1714147-50-8
Fórmula molecular C25 H33 F N3 O7 S . Na
Peso molecular (g/mol) 561.6
Sinónimo (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl]methylamino]-6-(1-methylethyl)-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt (1:1), Rosuvastatin Calcium Imp. A (EP) as Sodium Salt, (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl[(2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl]amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium, Rosuvastatin EP Impurity A;
Nombre IUPAC sodio; (E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[(2-hidroxi-2-metilpropil)sulfonil-metilamino]-6-propan-2-ilpirimidina-5-il-5-il-enoato-3,5-dihidroxihept-6-enoato
SMILES [Na+].CC(C)c1nc(nc(c2ccc(F)cc2)c1\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])N(C)S(=O)(=O)CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,5S,6E)-7-(4-(4-Fluorophenyl)-2-(((2-hydroxy-2-methylpropyl)sulfonyl)(methyl)amino)-6-(1-methylethyl)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoic Acid Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34FN3O7S.Na/c1-15(2)22-20(11-10-18(30)12-19(31)13-21(32)33)23(16-6-8-17(26)9-7-16)28-24(27-22)29(5)37(35,36)14-25(3,4)34;/h6-11,15,18-19,30-31,34H,12-14H2,1-5H3,(H,32,33);/q;+1/p-1/b11-10+;/t18-,19-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.1921
Porcentaje de pureza >95%