Learn More
(S)-Desmetil Citalopram Etanodioato, TRC
Código de producto. 30365786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365786 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30365786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29151510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Trityl Olmesartan
CAS 852172-06-6
Fórmula molecular C19 H19 F N2 O . C2 H2 O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-, (1S)-, ethanedioate (1:1) (9CI), (1S)-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile oxalate, (S)-1-(3-Methylaminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile oxalate, (S)-Desmethylcitalopram oxalate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19FN2O.C2H2O4/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;3-1(4)2(5)6/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t19-;/m0./s1
SMILES CNCCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC (1S)-1-(4-fluorofenil)-1-[3-(metilamino)propil]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo; ácido oxálico
Peso molecular (g/mol) 400.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.1434