Learn More
S-Desetilpiperidino S-(Glicina-N-il) Vardenafil, TRC
Código de producto. 30138714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138714 10 mg 10 miligramos
30137018 25 mg 25 miligramos
30006731 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29097510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 448184-54-1
Fórmula molecular C19H23N5O6S
Peso molecular (g/mol) 449.48
Sinónimo N-[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]glycine, Vardenafil Glycene Impurity
SMILES O=C(O)CNS(=O)(C1=CC=C(OCC)C(C(NN2C3=C(C)N=C2CCC)=NC3=O)=C1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Desethylpiperidino S-(Glycin-N-yl) Vardenafil
Nombres de analitos o componentes S-Desethylpiperidino S-(Glycin-N-yl) Vardenafil
Condiciones de envío Room Temperature
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical