Learn More
S-Desetilpiperidino S-[2-Carboxil-2-oxo-etil-(2-aminoetil)amino] Vardenafil, TRC
Código de producto. 30136275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136275 25 mg 25 miligramos
30135256 10 mg 10 miligramos
17900415 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29097025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 448184-56-3
Fórmula molecular C21H26N6O7S
Peso molecular (g/mol) 506.53
Sinónimo 2-[[2-[[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]amino]ethyl]amino]-2-oxoacetic Acid, [[2-[[[3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]amino]ethyl]amino]oxoacetic Acid, Vardenafil Oxoacetic Acid Impurity
SMILES O=S(NCCNC(C(O)=O)=O)(C1=CC=C(OCC)C(C2=NN3C(C(N2)=O)=C(C)N=C3CCC)=C1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Desethylpiperidino S-[2-Carboxyl-2-oxo-ethyl-(2-aminoethyl)amino] Vardenafil
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N6O7S/c1-4-6-16-24-12(3)17-19(28)25-18(26-27(16)17)14-11-13(7-8-15(14)34-5-2)35(32,33)23-10-9-22-20(29)21(30)31/h7-8,11,23H,4-6,9-10H2,1-3H3,(H,22,29)(H,30,31)(H,25,26,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.1584