Learn More
S-Desetil S-Metil Amisulprida, TRC
Código de producto. 17911625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17911625 25 mg 25 miligramos
17991055 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17911625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28959525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71676-00-1
Fórmula molecular C16 H25 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 355.45
Sinónimo 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide, Amisulpride Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 4-amino-N-[(1-etilpirrolidina-2-il)metil]-2-metaxi-5-metilsulfonilbenzamida
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25N3O4S/c1-4-19-7-5-6-11(19)10-18-16(20)12-8-15(24(3,21)22)13(17)9-14(12)23-2/h8-9,11H,4-7,10,17H2,1-3H3,(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1566