Learn More
S-desoxo-6-oxo-fulvestrant, TRC
Código de producto. 30351882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30351882 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30351882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2316152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Deoxo-6-oxo-fulvestrant
CAS 1107606-70-1
Fórmula molecular C32H45F5O3S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (7α,17β)-3,17-Dihydroxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio]nonyl]-estra-1,3,5(10)-trien-6-one
Fórmula InChI InChI=1S/C32H45F5O3S/c1-30-17-15-23-22-12-11-21(38)20-25(22)29(40)24(28(23)26(30)13-14-27(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41-19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,20,23-24,26-28,38-39H,2-10,13-19H2,1H3/t23-,24+,26+,27+,28+,30+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)[C@@H](C(=O)C4=C3C=CC(=C4)O)CCCCCCCCCSCCCC(C(F)(F)F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 604.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.301