Learn More
S-cianoetil-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Cyanoethyl-L-cysteine |
| CAS | 3958-13-2 |
| Fórmula molecular | C6 H10 N2 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Cysteine, S-(2-cyanoethyl)-, Alanine, 3-[(2-cyanoethyl)thio]-, L- (8CI), S-(2-Cyanoethyl)cysteine, S-(2-Cyanoethyl)-L-cysteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O2S/c7-2-1-3-11-4-5(8)6(9)10/h5H,1,3-4,8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CSCCC#N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-(2-cianoetilsulfanil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0463 |