Learn More
(S)-Crizotinib, TRC
Código de producto. 30138459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138459 10 mg 10 miligramos
30010901 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78500510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1374356-45-2
Fórmula molecular C21 H22 Cl2 F N5 O
Peso molecular (g/mol) 450.34
Sinónimo 3-[(1S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyridinamine
Nombre IUPAC 3-[(1S)-1-(2,6-dicloro-3-fluorofenil)etoxi]-6-[1-(4-piperidilo)pirazol-4-il]piridina-2-amina
SMILES C[C@H](Oc1ccc(nc1N)c2cnn(c2)C3CCNCC3)c4c(Cl)ccc(F)c4Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Crizotinib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-15(22)2-3-16(24)20(19)23)30-18-5-4-17(28-21(18)25)13-10-27-29(11-13)14-6-8-26-9-7-14/h2-5,10-12,14,26H,6-9H2,1H3,(H2,25,28)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1185
Porcentaje de pureza >95%