Learn More
(S)-CPW 399, TRC
Código de producto. 30367889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30367889 100 mg
30364316 50 mg
30359045 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC781478100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 389888-02-2
Fórmula molecular C10H13N3O4
Peso molecular (g/mol) 239.23
Sinónimo (S)-CPW 399, (2S)-2-Amino-3-(2,4-dioxo-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-1-yl)propanoic Acid, (S)-2-Amino-3-(2,4-dioxo-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidin-1-yl)propanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2,4-dioxo-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidina-1-il)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](CN1C(=O)NC(=O)C2=C1CCC2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (alphaS)-alpha-Amino-2,3,4,5,6,7-hexahydro-2,4-dioxo-1H-cyclopentapyrimidine-1-propanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O4/c11-6(9(15)16)4-13-7-3-1-2-5(7)8(14)12-10(13)17/h6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,12,14,17)/t6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0906