Learn More
S-(-)-Cotinine, TRC
Código de producto. 30135727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135727 1 g 1 g
17991375 250 mg 250 miligramos
17913405 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7250001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-56-6
Fórmula molecular C10 H12 N2 O
Peso molecular (g/mol) 176.22
Sinónimo 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (5S)-, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (S)-, Cotinine (6CI,7CI,8CI), (5S)-1-Methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (-)-Cotinine, (S)-Cotinine, NIH 10498, S-(-)-Cotinine, (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Cotinine
Nombre IUPAC (5S)-1-metil-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona
SMILES CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cotinine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.095
Porcentaje de pureza >95%