Learn More
Perclorato de S-(-)-cotinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(-)-Cotinine Perchlorate |
| CAS | 1217692-15-3 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O . Cl H O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (-)-Cotinine Perchlorate, S-(-)-Cotinine Perchlorate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O.ClHO4/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8;2-1(3,4)5/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3;(H,2,3,4,5)/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2.OCl(=O)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | (5S)-1-metil-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona; ácido perclórico |
| Peso molecular (g/mol) | 276.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.0513 |