Learn More
(S)-Otóxido de Cotinina, TRC
Código de producto. 30137289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137289 100 mg 100 miligramos
30009205 10 mg 10 miligramos
30012583 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC725200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36508-80-2
Fórmula molecular C10 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 192.21
Sinónimo 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(1-oxido-3-pyridinyl)-, (5S)- (9CI, ACI), (5S)-1-Methyl-5-(1-oxido-3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone (ACI), 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, N-oxide, (S)- (ZCI), (5S)-1-Methyl-5-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)pyrrolidin-2-one, (5S)-Cotinine N-oxide, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(1-oxido-3-pyridinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Methyl-5-oxopyrrolidin-2-yl]pyridin-1-ium-1-olate, Cotinine N-oxide, (S)-Cotinine N-oxide
Nombre IUPAC (5S)-1-metil-5-(1-oxidopiridina-1-ium-3-il)pirrolidina-2-una
SMILES CN1[C@@H](CCC1=O)c2ccc[n+]([O-])c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Cotinine N-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(4-5-10(11)13)8-3-2-6-12(14)7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0899