Learn More
S-(-)-Cotinina (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cotinine |
| CAS | 486-56-6 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (5S)-, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (S)-, Cotinine (6CI,7CI,8CI), (5S)-1-Methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (-)-Cotinine, (S)-Cotinine, NIH 10498, S-(-)-Cotinine, (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Cotinine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | (5S)-1-metil-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.095 |
| Mostrar más |