Learn More
(S)-Colchicina >95%, TRC
Código de producto. 18092600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18092600 250 mg 250 miligramos
18033910 500 mg 500 miligramos
18092500 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18092600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC640000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-86-8
Fórmula molecular C22 H25 N O6
Peso molecular (g/mol) 399.44
Sinónimo Acetamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (S)-, Colchicine (8CI), Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, (-)-Colchicine, (S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide, Colchineos, Colchisol, Colcin, Colsaloid, Condylon, NSC 757
Nombre IUPAC N-[(7S)-1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Colchicine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1682
Porcentaje de pureza >95%