Learn More
Thermo Scientific Chemicals (S)-(+)-hidrogensulfato de clopidogrel, 98 %
Código de producto. 15628715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15628715 1 g 1 g
15638715 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15628715 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461030010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120202-66-6 | C16H18ClNO6S2 | 419.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120202-66-6
Fórmula molecular C16H18ClNO6S2
Peso molecular (g/mol) 419.89
Número MDL MFCD00876395,MFCD05865229,MFCD05662337
Clave InChI FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Sinónimo clopidogrel bisulfate, clopidogrel hydrogen sulfate, iscover, plavix, clopidogrel hemisulfate, s-methyl 2-2-chlorophenyl-2-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl acetate sulfate, clopidogrel sulfate, myogrel, clopidogrel sulphate, clopidogrel bisulphate
PubChem CID 115366
ChEBI CHEBI:3759
Nombre IUPAC metil (2S)-2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCC2=C(C1)C=CS2)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.9
Porcentaje de pureza 98%