Learn More
S-(+)-Clopidogrel Hidrógeno Sulfato, TRC
Código de producto. 30011901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011901 1 g 1 g
30011395 50 mg 50 miligramos
17964535 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5872501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120202-66-6
Fórmula molecular C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 419.9
Sinónimo Clopidogrel Hydrogen Sulfate, (αS)-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid methyl ester sulfate (1:1), (S)-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid methyl ester sulfate (1:1), (S)-(+)-Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate bisulfate, (S)-(+)-Methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, Clopidogrel bisulfate, Clopidogrel hemisulfate, Clopidogrel hydrogen sulfate, Iscover, Methyl (S)-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)(2-chlorophenyl)ethanoate hydrogen sulfate, Plavix, SR 25990C
Nombre IUPAC metil (2S)-2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato; ácido sulfúrico
SMILES COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clopidogrel Hydrogen Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0264
Porcentaje de pureza >95%