Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad en color gris claro de 2 puertas con sistema anticaídas de puertas abiertas S-CLASSIC-90
Tienda Asecos ProductosDescripción
- El primer armario de almacenamiento de seguridad conforme a la norma EN de Aseco
- Décadas de desarrollo y optimización aseguran que el S-CLASSIC-90 es técnicamente sofisticado
- Disponible en una gama de anchuras y alturas
- Campos de aplicación versátiles gracias a diversos equipamientos interiores
- Manejo cómodo – Operación de la puerta con el mínimo esfuerzo
- El sistema anticaídas de puertas abiertas opcional permite retirar o almacenar recipientes de forma segura y cómoda con ambas manos
- Puerta bloqueable con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de bloqueo existente
- Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Construcción robusta y longevidad. – Puerta de triple bisagra, cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo, elementos de seguridad montados en el exterior del armario para una mayor protección contra la corrosión.
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 14470-1 |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 616 x 896 x 1968 mm |
| Modelo de puerta | Con triple bisagra |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de sustancias peligrosas e inflamables |
| Incluye | Sistema anticaídas de puertas abiertas |
| Capacidad portante | Estantes de 75 kg, inserto de 75 kg, sumidero de 22 L |
| N.º de puertas | 2 |
| Revestimiento de superficie | Revestimiento de polvo |
| Peso (métrico) | 371 kg |
| Color | Gris claro |
| Mostrar más |