Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad en color gris claro de 1 puerta con sistema anticaídas de puertas abiertas S-CLASSIC-90
Código de producto. 15919371 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
3 estantes de 75 kg, 1 inserto de 75 kg, 1 sumidero de 22 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Configuración unitSize
15919371 3 estantes de 75 kg, 1 inserto de 75 kg, 1 sumidero de 22 L cada uno
1 options
Código de producto. 15919371 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 3022800133659
Armarios de almacenamiento de seguridad para el almacenamiento sin restricciones de materiales peligrosos inflamables en zonas de trabajo de acuerdo con la norma EN 14470-1 y TRGS 510.
  • El primer armario de almacenamiento de seguridad conforme a la norma EN de Aseco
  • Décadas de desarrollo y optimización aseguran que el S-CLASSIC-90 es técnicamente sofisticado
  • Disponible en una gama de anchuras y alturas
  • Campos de aplicación versátiles gracias a diversos equipamientos interiores
  • Manejo cómodo – Operación de la puerta con el mínimo esfuerzo
  • El sistema anticaídas de puertas abiertas opcional permite retirar o almacenar recipientes de forma segura y cómoda con ambas manos
  • Puerta bloqueable con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de bloqueo existente
  • Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Construcción robusta y longevidad. – Puerta de triple bisagra, cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo, elementos de seguridad montados en el exterior del armario para una mayor protección contra la corrosión.
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • De conformidad con EN 14470-1 y TRGS 510
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14470-1, TRGS 510
Configuración 3 estantes de 75 kg, 1 inserto de 75 kg, 1 sumidero de 22 L
Dimensiones (Pr x An x Al) 616 x 596 x 1968 mm
Modelo de puerta Con triple bisagra
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de materiales peligrosos inflamables
Incluye 3 estantes de acero laminado de 75 kg; 1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 22 l
Capacidad portante Estantes de 75 kg cada uno; inserto de 75 kg; sumidero de 22 l
N.º de puertas 1
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Peso (métrico) 281 kg
Color Gris claro
Material Acero
Tipo de producto Gabinete de almacenamiento de inflamables