Learn More
(S)-Citalopram, TRC
Código de producto. 30011492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011492 10 mg 10 miligramos
30004736 25 mg 25 miligramos
30003220 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC50500510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128196-01-0
Fórmula molecular C20 H21 F N2 O
Peso molecular (g/mol) 324.39
Sinónimo 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (S)-, (+)-(S)-1-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, (+)-(S)-Citalopram, (+)-Citalopram, (S)-Citalopram, Escitalopram, S-(+)-Citalopram, Seroplex;5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (1S)-
Nombre IUPAC (1S)-1-[3-(dimetilamino)propilo]-1-(4-fluorofenilo)-3H-2-benzofurano-5-carbonitrilo
SMILES CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifications
Nombre del producto químico o material Escitalopram
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN2O/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3/t20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1638
Porcentaje de pureza >95%