Learn More
(S)-Citalopram Oxalato, TRC
Código de producto. 30135706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135706 1 g 1 g
17970975 100 mg 100 miligramos
17924155 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5050101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 219861-08-2
Fórmula molecular C20 H21 F N2 O . C2 H2 O4
Peso molecular (g/mol) 414.43
Sinónimo Escitalopram Oxalate, (S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile ethanedioate, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (1S)-, ethanedioate (1:1), (+)-(S)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile oxalate (1:1), (S)-(+)Citalopram oxalate, Cipra-Pro, Cipralex, (S)-Citalopram oxalate, Lexapro, Lu 26-054-0, Szetalo
Nombre IUPAC (1S)-1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenilo)-3H-2-benzofurano-5-carbonitrilo; Ácido oxálico
SMILES CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Escitalopram Oxalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1591
Porcentaje de pureza >95%