Learn More
(S)-citadiol, Mikromol™
Descripción
(S)-citadiol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Citadiol |
| CAS | 488787-59-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-Citadiol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H23 F N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4-[(1S)-4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)-, (-)-4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile, (S)-4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxy-1-butyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile, (S)-Citadiol, Escitalopram Related Compound A, Escitalopram Oxalate Impurity E as (S)-Enantiomer free base, Escitalopram Impurity E as (S)-Enantiomer free base |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24/h4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3/t20-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)CCC[C@](O)(c1ccc(F)cc1)c2ccc(cc2CO)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-[(1S)-4-(dimetilamino)-1-(4-fluorofenil)-1-hidroxibutil]-3-(hidroximetil)benzonitrilo |
| Mostrar más |