Learn More
(S)-cis, éster glucosilico ácido trans-abscisico, TRC
Código de producto. 30011134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011134 10 mg 10 miligramos
30003858 1 mg 1 miligramo
30009023 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA11012510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21414-42-6
Fórmula molecular C21H30O9
Peso molecular (g/mol) 426.46
Sinónimo beta-D-1-[(Z,E)-(+)-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentadienoate]glucopyranose, (+)-Abscisic acid glucose ester, (+)-Abscisyl-beta-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il] (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxoxoxox-2-en-1-il]-3-metilpenta-2,4-dienoato
SMILES C\C(=C\C(=O)O[C@H]1OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O)\C=C\[C@@]2(O)C(=CC(=O)CC2(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-cis,trans-Abscisic Acid Glucosyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O9/c1-11(5-6-21(28)12(2)8-13(23)9-20(21,3)4)7-15(24)30-19-18(27)17(26)16(25)14(10-22)29-19/h5-8,14,16-19,22,25-28H,9-10H2,1-4H3/b6-5+,11-7-/t14-,16-,17+,18-,19+,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.189
Porcentaje de pureza >95%