Learn More
Clorhidrato de (S)-cinacalcet, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (S)-cinacalcet
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ent-Cinacalcet Hydrochloride |
| CAS | 1217809-88-5 |
| Nombres de analitos o componentes | ent-Cinacalcet Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H22 F3 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (αS)-, (S)-Cinacalcet hydrochloride, ent-Cinacalcet hydrochloride, Cinacalcet Related Compound D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | N-[(1S)-1-naftalen-1-iletil]-3-[3-(trifluorometil)fenil]propan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |