Learn More
Invitrogen™ S. cerevisiae Hansen BY4743
Código de producto. 10612384
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
S. cerevisiae Hansen BY4743
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10612384 S. cerevisiae Hansen BY4743 cada uno
1 options
Código de producto. 10612384 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 95400.BY4743
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las cepas de S. cerevisiae Hansen son las cepas de levadura parental de las que se derivaron las eliminaciones.
Las cepas de S. cerevisiae Hansen son las cepas de levadura parental de las que se derivaron las eliminaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto S. cerevisiae Hansen BY4743
Contenido y almacenamiento Almacenar en ultracongelador (de -68 °C a -85 °C).