Learn More
(S)-(-)-Celiprolol-d9 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30366067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366067 1 mg 1 miligramo
30352015 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2544971MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330266-42-6
Fórmula molecular C20 D9 H24 N3 O4 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 425.01
Sinónimo N'-[3-Acetyl-4-[(2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethylurea-d9 Hydrochloride, (-)-(S)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, (-)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, (S)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, l-Celiprolol-d9 Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-[3-acetil-4-[(2S)-3-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propano-2-il]amino]-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NC[C@H](O)COc1ccc(NC(=O)N(CC)CC)cc1C(=O)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Celiprolol-d9 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H/t16-;/m0./s1/i4D3,5D3,6D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.28