Learn More
(S)-(-)-Tallado, TRC
Código de producto. 30134922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134922 50 mg 50 miligramos
17984845 10 mg 10 miligramos
17924305 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18463550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95094-00-1
Fórmula molecular C24H26N2O4
Peso molecular (g/mol) 406.47
Sinónimo 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, (2S)- (9CI), 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-, (S)-, (-)-Carvedilol, (S)-(-)-Carvedilol, (S)-Carvedilol
Nombre IUPAC (2S)-1-(9H-carbazol-4-iloxi)-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propan-2-ol
SMILES COc1ccccc1OCCNC[C@H](O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Carvedilol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1893