Learn More
Mesilato de (S)-carnitina, sal de mesilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Carnitine Mesylate, Meslate Salt |
| CAS | 161886-60-8 |
| Fórmula molecular | C8 H18 N O5 S . C H3 O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO5S.CH4O3S/c1-9(2,3)6-7(5-8(10)11)14-15(4,12)13;1-5(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)C[C@H](CC(=O)O)OS(=O)(=O)C.CS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [(2S)-3-carboxi-2-metilsulfoniloxipropil]-trimetilazanio;metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 335.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.0709 |