Learn More
(S)-Carisbamato, TRC
Código de producto. 30009871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009871 5 mg 5 miligramos
30003349 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1835105MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194085-75-1
Fórmula molecular C9 H10 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 215.63
Sinónimo 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (1S)-, 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (S)-, Carisbamate, Comfyde, JNJ 10234094, RWJ 333369, YKP 509, (S)-Carisbamate
Nombre IUPAC [(2S)-2-(2-clorofenil)-2-hidroxietilarcarbamato
SMILES NC(=O)OC[C@@H](O)c1ccccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Carisbamate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-14-9(11)13/h1-4,8,12H,5H2,(H2,11,13)/t8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0349