Learn More
(S)-carboximetil-L-cisteína (R/S)-sulfóxido, Mikromol™
Código de producto. 17989114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989114 25 mg 25 miligramos
17347902 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17989114 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0236.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-carboximetil-L-cisteína (R/S)-sulfóxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide
CAS 5439-87-2
Nombres de analitos o componentes (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H9 N O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO5S/c6-3(5(9)10)1-12(11)2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,12?/m0/s1
SMILES N[C@@H](CS(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(carboximetilsulfinil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 195.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0201 g/mol