Learn More
S-carboximetil-L-cisteína, 98%
Código de producto. 10187883 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10187883 1 g Frasco de vidrio 1 g
10483965 5 g Frasco de vidrio 5 g
10656222 25 g Frasco de vidrio 25 g
10666222 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10187883 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 225810010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 638-23-3 | C5H9NO4S | 179,19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-23-3
Fórmula molecular C5H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 179.19
Número MDL MFCD00002614
Clave InChI GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
PubChem CID 193653
ChEBI CHEBI:16163
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(carboximetilsulfanilo)propanoico
SMILES N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Carboxymethyl-L-cysteine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 205.0°C to 207.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.2% max.
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2SCH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 1802
Condición de rotación específica −31° (20°C c=1,10% NaH2CO3)
Rotación específica − 31.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water (3 g/100 mL), acids and alkal, slightly soluble in methanol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo amorfo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • S-Carboxymethyl-L-cysteine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación