Learn More
S-carboximetil-L-cisteína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495487 100 g 100 g
11485487 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23487.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 638-23-3 | C5H9NO4S | 179.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-23-3
Fórmula molecular C5H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 179.19
Número MDL MFCD00002614
Clave InChI GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
PubChem CID 193653
ChEBI CHEBI:16163
SMILES N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Carboxymethyl-L-cysteine
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Beilstein 1725012
Índice Merck 14,1802
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-[(carboximetil)sulfanil]propanoico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.2
Rotación óptica −29° (c=10 in 10% NaHCO)
Porcentaje de pureza 97%