Learn More
S-carboximetil-L-cisteína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Carboxymethyl-L-cysteine |
| Punto de fusión | ∼200°C (decomposition) |
| Beilstein | 1725012 |
| Índice Merck | 14,1802 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-(carboximetilsulfanilo)propanoico |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.2 |
| Rotación óptica | −29° (c=10 in 10% NaHCO) |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.