Learn More
(S)-(-)-Carbidopa, TRC
Código de producto. 30367721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367721 1 g -
30358981 100 mg 100 miligramos
30361534 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1759851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28860-95-9
Fórmula molecular C10 H14 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 226.23
Sinónimo (αS)-α-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methylbenzenepropanoic acid (ACI), Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, (S)- (ZCI), Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, (αS)- (9CI), Hydrocinnamic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, L- (8CI), (-)-L-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methylhydrocinamic acid, (-)-L-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methylhydrocinnamic acid monohydrate, (2S)-2-(Aminoazaniumyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid, (S)-Carbidopa, 1-α-(3,4-Dihydroxybenzyl)-α-hydrazinopropionic acid, L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-2-hydrazinopropionic acid, L-Carbidopa, L-α-(3,4-Dihydroxybenzyl)-α-hydrazinopropionic acid, L-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methylbenzenepropanoic acid, L-α-Hydrazino-α-methyl-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, L-α-Hydrazino-α-methyl-β-(3,4-dihydroxyphenyl)propionic acid, L-α-Methyl-α-hydrazino-3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, L-α-Methyl-α-hydrazino-β-(3,4-dihydroxyphenyl)propionic acid, L-α-Methyl-β-(3,4-dihydroxyphenyl)-α-hydrazinopropionic acid, L-α-Methyldopahydrazine, Cabidopa, Carbidopa, HMD, Hydrazino-α-methyldopa, Lodosin, Lodosyn, MK 486, N-Aminomethyldopa, α-Hydrazino-α-methyl-β-(3,4-dihydroxyphenyl)propionic acid, α-Methyldopahydrazine
Nombre IUPAC (2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazil-2-ácido metilpropanoico
SMILES C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Carbidopa
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0954