Learn More
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Carbidopa
Descripción
Peripheral decarboxylase inhibitor, used in combination with levodopa for treatment of Parkinsonism.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-Carbidopa |
| CAS | 28860-95-9 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C10H14N2O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.23 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 226.232 |