Learn More
(S)-Éster Metílico de Carbidopa N-Ciclohexilideno, TRC
Código de producto. 30364684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364684 10 mg -
30359605 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17601510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934371-48-9
Fórmula molecular C17 H24 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 320.38
Sinónimo Methyl (2S)-2-(2-Cyclohexylidenehydrazino)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoate
Nombre IUPAC metil(2S)-2-(2-ciclohexilidenhidrozinil)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato
SMILES COC(=O)[C@](C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN=C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Carbidopa methyl ester N-Cyclohexylidene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24N2O4/c1-17(16(22)23-2,19-18-13-6-4-3-5-7-13)11-12-8-9-14(20)15(21)10-12/h8-10,19-21H,3-7,11H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1736