Learn More
(S)-éster metílico de carbidopa (>90%), TRC
Código de producto. 30366852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30366852 100 mg
30350529 50 mg
30358156 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC176025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52514-63-3
Fórmula molecular C11 H16 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 240.256
Sinónimo (S)-α-Hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-benzenepropanoic acid methyl ester, (S)-alpha-Hydrazino-3,4-dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metil(2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazinil-2-metilpropanoato
SMILES COC(=O)[C@](C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Methyl Ester)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(16)17-2)6-7-3-4-8(14)9(15)5-7/h3-5,13-15H,6,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.111