Learn More
(S)-(+)-Canadaline, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-Canadaline |
| CAS | 52801-27-1 |
| Fórmula molecular | C21H23NO5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dimethoxy-6-[[(5S)-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]methyl]benzaldehyde, (S)-2,3-dimethoxy-6-[(5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)methyl]benzaldehyde, (1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, Benzaldehyde deriv., (+)-Canadaline, Canadaline, (+)-Canadaline, NSC 279521 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(22)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-23/h4-5,9-11,17H,6-8,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CN1CCC2=CC3=C(C=C2[C@H]1CC4=C(C(=C(C=C4)OC)OC)C=O)OCO3 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetoxi-6-[(6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-il)metil]benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 369.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1576 |