Learn More
(S)-(+)-Camptothecin, TRC
Código de producto. 30011950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011950 250 mg 250 miligramos
18052650 50 mg 50 miligramos
18093940 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175150250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7689-03-4
Fórmula molecular C20 H16 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 348.35
Sinónimo 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4-hydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4-hydroxy-, (S)-, Camptothecine (7CI), (+)-Camptothecin, (+)-Camptothecine, (4S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (S)-(+)-Camptothecin, (S)-Camptothecin, 20(S)-Camptothecin, 20(S)-Camptothecine, Campathecin, Camptothecin, MAG-CPT, NSC 94600, S-CKD 602, d-Camptothecin
Nombre IUPAC (19S)-19-etil-19-hidroxi-17-oxa-3,13-diazapentaciclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4,6,8,10,15(20)-heptaeno-14,18-dione
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camptothecin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.111
Porcentaje de pureza >95%