Learn More
(S)-(+)-camptotecina, Mikromol™
Código de producto. 18010170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18010170 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18010170 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1330.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-(+)-camptotecina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Camptothecin
CAS 3-4-7689
Nombres de analitos o componentes Camptothecin
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C20 H16 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4-hydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4-hydroxy-, (S)-, Camptothecine (7CI), (+)-Camptothecin, (+)-Camptothecine, (4S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (S)-(+)-Camptothecin, (S)-Camptothecin, 20(S)-Camptothecin, 20(S)-Camptothecine, Campathecin, Camptothecin, MAG-CPT, NSC 94600, S-CKD 602, d-Camptothecin, Topotecan related, SKF-S-104962, Topotecan Related Compound C, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity D, Irinotecan Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
Peso molecular (g/mol) 348.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348,111 g/mol