Learn More
Ácido (S)-campánico, TRC
Código de producto. 30348617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
30348617 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30348617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1751102G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (S)-Camphanic Acid
CAS 13429-83-9
Fórmula molecular C10H14O4
Cantidad 2 g
Sinónimo Camphanic Acid, (-)-ω-Camphanic Acid, (-)-Camphanic Acid, (-)-ω-Camphanic Acid, (1S)-(-)-Camphanic Acid, (1S)-Camphanic Acid, (1S,4R)-(-)-Camphanic Acid, (1S,4R)-ω-Camphanic Acid, (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O4/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (1R,4S)-1,7,7-trimetil-2-oxo-3-oxabiciclo[2.2.1]heptano-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0892
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.