Learn More
Ácido (S)-campánico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Camphanic Acid |
| CAS | 13429-83-9 |
| Fórmula molecular | C10H14O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Camphanic Acid, (-)-ω-Camphanic Acid, (-)-Camphanic Acid, (-)-ω-Camphanic Acid, (1S)-(-)-Camphanic Acid, (1S)-Camphanic Acid, (1S,4R)-(-)-Camphanic Acid, (1S,4R)-ω-Camphanic Acid, (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O4/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-,10+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,4S)-1,7,7-trimetil-2-oxo-3-oxabiciclo[2.2.1]heptano-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0892 |