Learn More
(S)-(-)-Bupivacaína, TRC
Código de producto. 30010910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010910 100 mg 100 miligramos
30006802 10 mg 10 miligramos
30003591 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB689546100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27262-47-1
Fórmula molecular C18 H28 N2 O
Peso molecular (g/mol) 288.43
Sinónimo 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, (2S)-, 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, (S)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-butyl-, (-)- (8CI), (2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (-)-(S)-Bupivacaine, (-)-Bupivacaine, (S)-(-)-Bupivacaine, (S)-Bupivacaine, Chirocain, L-(-)-Bupivacaine, Levobupivacaine
Nombre IUPAC (2S)-1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida
SMILES CCCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Bupivacaine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.2202