Learn More
(S)-(-)-Clorhidrato de Bupivacaína, TRC
Código de producto. 30137217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137217 500 mg 500 miligramos
30134602 10 mg 10 miligramos
30012413 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB689675500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27262-48-2
Fórmula molecular C18 H28 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 324.89
Sinónimo 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S)-, 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (S)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-butyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), (-)-Bupivacaine monohydrochloride, (S)-(-)-Bupivacaine monohydrochloride, Chirocaine, Levobupivacaine hydrochloride, Popscaine, (2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride, (S)-Bupivacaine HCl (Levobupivacaine HCl)
Nombre IUPAC (2S)-1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)piperidina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CCCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Bupivacaine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1968
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.