Learn More
Clorhidrato de (S)-bufuralol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Bufuralol Hydrochloride |
| CAS | 57704-10-6 |
| Fórmula molecular | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCc1cccc2cc(oc12)[C@@H](O)CNC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (1S)-2-(terc-butilamino)-1-(7-etil-1-benzofuran-2-il)etanol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 297.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1496 |