Learn More
Heidolph Instruments Paquete S-Box 2
Product Code. 17838000 Shop All Heidolph Instruments Products
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Naranja
Verde
Violeta
Unit Size:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
17838000 Violeta cada uno
17808000 Verde cada uno
17818000 Naranja cada uno
17828000 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17838000 Supplier Heidolph Instruments Supplier No. 4000300300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
El paquete S-Box 2 incluye accesorios adicionales para completar un sistema de incubación S-Biosystem existente.
  • Cada S-box es una estufa microbiológica en miniatura independiente.
  • En el interior de la S-box hay espacio para una placa multipocillo estándar o un frasco de cultivo celular (hasta T75).
  • El interior completo (caja interior) puede adquirirse como elemento intercambiable esterilizado en un embalaje exterior estéril.
  • Se evita que el cultivo se seque con una bolsita de agua esterilizada, que es suficiente para semanas.
  • Para evitar confusiones, la cubierta delantera de la S-box está disponible en diferentes colores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Violeta
Incluye 1 S-box, 1 kit de herramientas, 8 cajas interiores, 8 bolsas de agua, 4 cubiertas delanteras