Learn More
Heidolph Instruments Paquete S-Box 1
Código de producto. 17878000 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Naranja
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17878000 Violeta cada uno
17848000 Verde cada uno
17858000 Naranja cada uno
17868000 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17878000 Proveedor Heidolph Instruments N.º de proveedor 4000500300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El paquete S-Box 1 incluye accesorios adicionales para completar un sistema de incubación S-Biosystem existente.
  • Cada S-box es una estufa microbiológica en miniatura independiente.
  • En el interior de la S-box hay espacio para una placa multipocillo estándar o un frasco de cultivo celular (hasta T75).
  • El interior completo (caja interior) puede adquirirse como elemento intercambiable esterilizado en un embalaje exterior estéril.
  • Se evita que el cultivo se seque con una bolsita de agua esterilizada, que es suficiente para semanas.
  • Para evitar confusiones, la cubierta delantera de la S-box está disponible en diferentes colores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Violeta
Incluye 1 S-box, 1 kit de herramientas, 4 cajas interiores, 4 bolsas de agua, 4 cubiertas delanteras