Learn More
(S)-(-)-Blebbistatin, TRC
Código de producto. 30012456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012456 10 mg 10 miligramos
30007115 50 mg 50 miligramos
30005111 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59250010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 856925-71-8
Fórmula molecular C18 H16 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 292.33
Sinónimo 4H-Pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, 1,2,3,3a-tetrahydro-3a-hydroxy-6-methyl-1-phenyl-, (3aS)-, (3aS)-1,2,3,3a-Tetrahydro-3a-hydroxy-6-methyl-1-phenyl-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, (-)-Blebbistatin, (S)-(-)-Blebbistatin
Nombre IUPAC (3aS)-3a-hidroxi-6-metil-1-fenil-2,3-dihidropirrrol[2,3-b]quinolina-4-una
SMILES Cc1ccc2N=C3N(CC[C@@]3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Blebbistatin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1212
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.