Learn More
(S)-(-)-Blebbistatin, TRC
Código de producto. 30007115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007115 50 mg 50 miligramos
30012456 10 mg 10 miligramos
30005111 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59250050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 856925-71-8
Fórmula molecular C18 H16 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 292.33
Sinónimo 4H-Pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, 1,2,3,3a-tetrahydro-3a-hydroxy-6-methyl-1-phenyl-, (3aS)-, (3aS)-1,2,3,3a-Tetrahydro-3a-hydroxy-6-methyl-1-phenyl-4H-pyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one, (-)-Blebbistatin, (S)-(-)-Blebbistatin
Nombre IUPAC (3aS)-3a-hidroxi-6-metil-1-fenil-2,3-dihidropirrrol[2,3-b]quinolina-4-una
SMILES Cc1ccc2N=C3N(CC[C@@]3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Blebbistatin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1212
Porcentaje de pureza >95%