Learn More
(S)-(-)-Blebbistatina O-benzoato, TRC
Código de producto. 30338534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30338534 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30338534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20807025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Blebbistatin O-Benzoate
CAS 1217832-61-5
Fórmula molecular C25 H20 N2 O3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H20N2O3/c1-17-12-13-20-21(16-17)26-24-25(22(20)28,30-23(29)18-8-4-2-5-9-18)14-15-27(24)19-10-6-3-7-11-19/h2-13,16H,14-15H2,1H3/t25-/m1/s1
SMILES Cc1ccc2C(=O)[C@@]3(CCN(C3=Nc2c1)c4ccccc4)OC(=O)c5ccccc5
Nombre IUPAC benzoato de [(3aS)-7-metil-4-oxo-1-fenil-2,3-dihidropirrolo[2,3-b]quinolin-3a-ilo]
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1474
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.