Learn More
(S)-bicalutamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Bicalutamide |
| CAS | 113299-38-0 |
| Fórmula molecular | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (2S)-, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (S)-, (2S)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (S)-Bicalutamide, (S)-Casodex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)/t17-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@](O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2S)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 430.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.061 |